3,5-Dichlorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0935-100G OR0935-25G
APOSOR0935-100GEA 186 DKK
APOSOR0935-100G APOSOR0935-25G
3,5-Dichlorbenzoesyre
3,5-Dichlorbenzoesyre
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Smeltepunkt: 184…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002494
CAS-nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4