4-Methoxy-3-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0934-25G OR0934-1G
APOSOR0934-25GEA 404 DKK
APOSOR0934-25G APOSOR0934-1G
4-Methoxy-3-nitroaniline
4-Methoxy-3-nitroaniline
Formel: C₇H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134138
CAS-nummer: 577-72-0