1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0928-25G OR0928-5G
APOSOR0928-25GEA 2170 DKK
APOSOR0928-25G APOSOR0928-5G
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₁₁Cl₂N₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053019
CAS-nummer: 2113-05-5