2-Amino-6-chlorbenzothiazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
OR0921-100G OR0921-25G
APOSOR0921-100GEA 284 DKK
APOSOR0921-100G APOSOR0921-25G
2-Amino-6-chlorbenzothiazol
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
Smeltepunkt: 199…201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053557
CAS-nummer: 95-24-9
EINECS: 202-402-3