4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0915-25G OR0915-5G OR0915-100G
APOSOR0915-25GEA 818 DKK
APOSOR0915-25G APOSOR0915-5G APOSOR0915-100G
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₃
Smeltepunkt: 132…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156964
CAS-nummer: 31558-41-5