(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR0912-100G
OR0912-25G
APOSOR0912-100GEA
545
DKK
APOSOR0912-100G
APOSOR0912-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Smeltepunkt: 244…250 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00274196 CAS-nummer: 17857-14-6 |