Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Amino hydrogen sulphate
OR0911-100G OR0911-250G OR0911-1KG
APOSOR0911-100GEA 382 DKK
APOSOR0911-100G APOSOR0911-250G APOSOR0911-1KG
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Formel: H₃NO₄S
Molekylvægt: 113.09 g/mol
Smeltepunkt: 208…211 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011604
CAS-nummer: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN nummer: 3260
ADR: 8 III