(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0903-100G OR0903-25G
APOSOR0903-100GEA 1310 DKK
APOSOR0903-100G APOSOR0903-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 168…176 °C
Massefylde: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064413
CAS-nummer: 35320-23-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,III