(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
OR0901-25G
OR0901-5G
APOSOR0901-25GEA
458
DKK
APOSOR0901-25G
APOSOR0901-5G
(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre 97%
(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre
Formel:
(C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH Molekylvægt: 229.07 g/mol Smeltepunkt: 178…183 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010632 CAS-nummer: 13737-36-5 |