1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0889-1G OR0889-250MG OR0889-5G
APOSOR0889-1GEA 1010 DKK
APOSOR0889-1G APOSOR0889-250MG APOSOR0889-5G
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Kogepunkt: 161…163 °C/8mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412118
CAS-nummer: 34803-67-3
UN nummer: 3259
ADR: 8,III