1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0888-1G OR0888-250MG
APOSOR0888-1GEA 1620 DKK
APOSOR0888-1G APOSOR0888-250MG
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Kogepunkt: 97 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412117
CAS-nummer: 104396-10-3