2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0882-100G OR0882-500G
APOSOR0882-100GEA 426 DKK
APOSOR0882-100G APOSOR0882-500G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 255…257 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01721800
CAS-nummer: 22884-10-2