4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0879-25G OR0879-100G OR0879-5G
APOSOR0879-25GEA 469 DKK
APOSOR0879-25G APOSOR0879-100G APOSOR0879-5G
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
Formel: C₇H₁₆N₂O
Smeltepunkt: 54…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840691
CAS-nummer: 5464-12-0