4-(Dimethylamino)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
OR0876-1G OR0876-25G OR0876-5G
APOSOR0876-1GEA 164 DKK
APOSOR0876-1G APOSOR0876-25G APOSOR0876-5G
4-(Dimethylamino)piperidine
4-(Dimethylamino)piperidine
Formel: C₇H₁₆N₂
Molekylvægt: 128.219 g/mol
Kogepunkt: 187 °C
Massefylde: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023144
CAS-nummer: 50533-97-6
EINECS: 256-617-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 III