Phenyl-4-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0863-25G OR0863-500G OR0863-100G
APOSOR0863-25GEA 1040 DKK
APOSOR0863-25G APOSOR0863-500G APOSOR0863-100G
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Smeltepunkt: 182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016467
CAS-nummer: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9