5-Bromo-2-chloroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0859-25G OR0859-5G OR0859-100G
APOSOR0859-25GEA 284 DKK
APOSOR0859-25G APOSOR0859-5G APOSOR0859-100G
5-Bromo-2-chloroaniline
5-Bromo-2-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
Smeltepunkt: 145…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796283
CAS-nummer: 60811-17-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III