N-Chlorsuccinimid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
OR0856-1KG OR0856-500G
APOSOR0856-1KGEA 545 DKK
APOSOR0856-1KG APOSOR0856-500G
N-Chlorsuccinimid 99%
N-Chlorsuccinimid
Formel: C₄H₄ClNO₂
Smeltepunkt: 148…150 °C
Massefylde: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005511
CAS-nummer: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II