4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Aminomethyl)phenol hydrobromide
OR0853-5G OR0853-25G
APOSOR0853-5GEA 644 DKK
APOSOR0853-5G APOSOR0853-25G
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
Formel: C₇H₁₀BrNO
Molekylvægt: 204.0644 g/mol
Smeltepunkt: 200…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258769
CAS-nummer: 90430-14-1