3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR0852-25G
OR0852-5G
OR0852-100G
APOSOR0852-25GEA
632
DKK
APOSOR0852-25G
APOSOR0852-5G
APOSOR0852-100G
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₉BrClN Smeltepunkt: 218…220 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012856 CAS-nummer: 39959-54-1 |