4-Brom-2-Chloranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0849-250G OR0849-25G OR0849-500G
APOSOR0849-250GEA 985 DKK
APOSOR0849-250G APOSOR0849-25G APOSOR0849-500G
4-Brom-2-Chloranilin 98%
4-Brom-2-Chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007660
CAS-nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4