Cyclododecanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0848-100G OR0848-500G
APOSOR0848-100GEA 0 DKK
APOSOR0848-100G APOSOR0848-500G
Cyclododecanol 99%
Cyclododecanol
Formel: C₁₂H₂₄O
Molekylvægt: 184.32 g/mol
Kogepunkt: 273 °C
Smeltepunkt: 76…79 °C
Flammepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003717
CAS-nummer: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III