2-Brom-5-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0845-100G OR0845-25G
APOSOR0845-100GEA 327 DKK
APOSOR0845-100G APOSOR0845-25G
2-Brom-5-methylpyridin
2-Bromo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 95…96 °C/12,5mmHg
Smeltepunkt: 40…45 °C
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209553
CAS-nummer: 3510-66-5