Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl cyclohex-3-enecarboxylate
OR0842-10G OR0842-1G
APOSOR0842-10GEA 186 DKK
APOSOR0842-10G APOSOR0842-1G
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₂O₂
Molekylvægt: 140.18 g/mol
Kogepunkt: 185 °C
Massefylde: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053266
CAS-nummer: 6493-77-2
EINECS: 229-376-6
UN nummer: 3272
ADR: 3 III