3-Thiophencarbonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
OR0832-25G OR0832-5G
APOSOR0832-25GEA 349 DKK
APOSOR0832-25G APOSOR0832-5G
3-Thiophencarbonitril 97%
3-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Molekylvægt: 109.15 g/mol
Kogepunkt: 205 °C
Massefylde: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85.56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151852
CAS-nummer: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7