3-Phenoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0826-1G OR0826-5G
APOSOR0826-1GEA 491 DKK
APOSOR0826-1G APOSOR0826-5G
3-Phenoxybenzonitrile 98%
3-Phenoxybenzonitrile
Formel: C₁₃H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05669318
CAS-nummer: 50789-45-2