4-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0807-25G OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA 284 DKK
APOSOR0807-25G APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidine 97%
4-(Boc-amino)piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Smeltepunkt: 162…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798171
CAS-nummer: 73874-95-0