1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
OR0800-1G OR0800-5G OR0800-10G
APOSOR0800-1GEA 164 DKK
APOSOR0800-1G APOSOR0800-5G APOSOR0800-10G
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin 95%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin
Formel: C₇H₁₇N₃
Molekylvægt: 143.23 g/mol
Kogepunkt: 112 °C/30mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701701
CAS-nummer: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
UN nummer: 2735
ADR: 8 III