2,2'-Thiodieddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
OR0788-100G OR0788-1KG OR0788-500G
APOSOR0788-100GEA 218 DKK
APOSOR0788-100G APOSOR0788-1KG APOSOR0788-500G
2,2'-Thiodieddikesyre 98%
2,2'-Thiodieddikesyre
Formel: C₄H₆O₄S
Molekylvægt: 150.16 g/mol
Kogepunkt: 168
Smeltepunkt: 128…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004359
CAS-nummer: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09467