2-Amino-4-Chlorthiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-4-chlorobenzenethiol, 2-Amino-4-chlorophenyl mercaptan, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
OR0785-25G OR0785-5G
APOSOR0785-25GEA 339 DKK
APOSOR0785-25G APOSOR0785-5G
2-Amino-4-Chlorthiophenol 97%
2-Amino-4-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₆ClNS
Smeltepunkt: 56…61 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00792528
CAS-nummer: 1004-00-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III