4-Nitrothioanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Nitrophenyl methyl sulphide, 1-Nitro-4-(methylthio)benzene
OR0780-100G OR0780-25G OR0780-500G
APOSOR0780-100GEA 545 DKK
APOSOR0780-100G APOSOR0780-25G APOSOR0780-500G
4-Nitrothioanisol 98%
4-Nitrothioanisol
Formel: C₇H₇NO₂S
Molekylvægt: 169.2 g/mol
Smeltepunkt: 66…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010868
CAS-nummer: 701-57-5