4-Aminothiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline
OR0772-100G OR0772-25G OR0772-500G
APOSOR0772-100GEA 1090 DKK
APOSOR0772-100G APOSOR0772-25G APOSOR0772-500G
4-Aminothiophenol 97%
4-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Kogepunkt: 140…145 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 39…42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007880
CAS-nummer: 1193-02-8
UN nummer: 3263
ADR: 8,II