3,5-Dichlorthiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0770-1G OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA 796 DKK
APOSOR0770-1G APOSOR0770-5G
3,5-Dichlorthiophenol 97%
3,5-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Kogepunkt: 270…272 °C
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041423
CAS-nummer: 17231-94-6