Toluen-p-sulfonicanhydrid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0751-100G OR0751-25G OR0751-500G
APOSOR0751-100GEA 327 DKK
APOSOR0751-100G APOSOR0751-25G APOSOR0751-500G
Toluen-p-sulfonicanhydrid 95%
Toluen-p-sulfonicanhydrid
Formel: C₁₄H₁₄O₅S₂
Smeltepunkt: 121…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008548
CAS-nummer: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN nummer: 2585
ADR: 8,III