(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0739-100G
OR0739-25G
APOSOR0739-100GEA
1070
DKK
APOSOR0739-100G
APOSOR0739-25G
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate 98%
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate
Formel:
C₁₀H₁₂O₄S Smeltepunkt: 47…49 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064489 CAS-nummer: 70987-78-9 |