4-Quinolincarboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0731-1G OR0731-25G OR0731-5G
APOSOR0731-1GEA 186 DKK
APOSOR0731-1G APOSOR0731-25G APOSOR0731-5G
4-Quinolincarboxylsyre
4-Quinolincarboxylsyre
Formel: C₁₀H₇NO₂
Smeltepunkt: 253…257 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006782
CAS-nummer: 486-74-8