4-Pyridinboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0727-25G OR0727-5G OR0727-100G
APOSOR0727-25GEA 284 DKK
APOSOR0727-25G APOSOR0727-5G APOSOR0727-100G
4-Pyridinboronsyre 97%
4-Pyridinboronsyre
Formel: C₅H₆BNO₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01074545
CAS-nummer: 1692-15-5