(2-Bromethoxy)benzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 175 DKK
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
(2-Bromethoxy)benzen 98%
(2-Bromethoxy)benzen
Formel: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Kogepunkt: 135…137 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 31…35 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000234
CAS-nummer: 589-10-6
EINECS: 209-634-4