3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Nitro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
OR0689-100MG OR0689-500MG
APOSOR0689-100MGEA 164 DKK
APOSOR0689-100MG APOSOR0689-500MG
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
Molekylvægt: 220.23 g/mol
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00455104
CAS-nummer: 284679-97-6