3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0682-100MG OR0682-10G OR0682-1G
APOSOR0682-100MGEA 164 DKK
APOSOR0682-100MG APOSOR0682-10G APOSOR0682-1G
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₃
Smeltepunkt: 48…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00831780
CAS-nummer: 39911-29-0