4-Nitro-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0679-25G OR0679-100G
APOSOR0679-25GEA 164 DKK
APOSOR0679-25G APOSOR0679-100G
4-Nitro-L-phenylalanine
4-Nitro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051221
CAS-nummer: 949-99-5
EINECS: 213-446-8