4-Chlorphenylmethylsulfon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chlorophenyl Methyl sulphone, 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
OR0678-100G OR0678-10G OR0678-50G
APOSOR0678-100GEA 741 DKK
APOSOR0678-100G APOSOR0678-10G APOSOR0678-50G
4-Chlorphenylmethylsulfon 98%
4-Chlorphenylmethylsulfon
Formel: C₇H₇ClO₂S
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025067
CAS-nummer: 98-57-7
EINECS: 202-682-7