5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0676-1G OR0676-250MG
APOSOR0676-1GEA 218 DKK
APOSOR0676-1G APOSOR0676-250MG
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C9H6N2O3
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01313781
CAS-nummer: 6625-96-3