6-Methylquinoxalin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0653-5G OR0653-100G OR0653-25G
APOSOR0653-5GEA 591 DKK
APOSOR0653-5G APOSOR0653-100G APOSOR0653-25G
6-Methylquinoxalin
6-Methylquinoxalin
Formel: C₉H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041001
CAS-nummer: 6344-72-5