1-Methyl-4-piperidon 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Methyl-4-piperidone
OR0648-25G OR0648-100G OR0648-5G
APOSOR0648-25GEA 469 DKK
APOSOR0648-25G APOSOR0648-100G APOSOR0648-5G
1-Methyl-4-piperidon 98+%
1-Methyl-4-piperidon
Formel: C₆H₁₁NO
Kogepunkt: 55…58 °C/10mmHg
Massefylde: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006191
CAS-nummer: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN nummer: 2733
ADR: 3+8,III