5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0646-1G OR0646-250MG
APOSOR0646-1GEA 1090 DKK
APOSOR0646-1G APOSOR0646-250MG
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₅BrO₂
Smeltepunkt: 129…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659072
CAS-nummer: 23145-16-6