2-Methylindan-1-one

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: 2-Methyl-1-indanone

OR0627-25G OR0627-5G
APOSOR0627-25GEA 3120 DKK
APOSOR0627-25G APOSOR0627-5G
2-Methylindan-1-one
2-Methylindan-1-one
Formel: C₁₀H₁₀O
Molekylvægt: 146.19 g/mol
Kogepunkt: 93…95 °C/4mmHg
Massefylde: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192303
CAS-nummer: 17496-14-9

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR