Methyl4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
OR0619-100G OR0619-50G OR0619-250G
APOSOR0619-100GEA 535 DKK
APOSOR0619-100G APOSOR0619-50G APOSOR0619-250G
Methyl4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
Methyl4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
Formel: C₁₀H₁₁NO₆
Molekylvægt: 241.2 g/mol
Smeltepunkt: 141…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007239
CAS-nummer: 26791-93-5