Methyl-2-chloroisonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0610-100G OR0610-25G
APOSOR0610-100GEA 545 DKK
APOSOR0610-100G APOSOR0610-25G
Methyl-2-chloroisonicotinate
Methyl-2-chloroisonicotinate
Formel: C₇H₆ClNO₂
Smeltepunkt: 32…36 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01765409
CAS-nummer: 58481-11-1