3-Methylbenzamidoxim
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0604-1G OR0604-5G
APOSOR0604-1GEA 339 DKK
APOSOR0604-1G APOSOR0604-5G
3-Methylbenzamidoxim
3-Methylbenzamidoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 87…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00833266
CAS-nummer: 40067-82-1