6-Methoxyindol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
OR0581-1G OR0581-25G OR0581-10G
APOSOR0581-1GEA 164 DKK
APOSOR0581-1G APOSOR0581-25G APOSOR0581-10G
6-Methoxyindol 98%
6-Methoxyindole
Formel: C₉H₉NO
Kogepunkt: 105 °C/0,2mmHg
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022780
CAS-nummer: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6